Learn More
5-Methylthiophen-2-carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10584994
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10584994 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10358353 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10584994 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC65002CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 31555-59-6
Summenformel C6H5ClOS
Molekulargewicht (g/mol) 160.615
MDL-Nummer MFCD00130092
InChI-Schlüssel DJCGIWVUKCNCAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-thiophene-2-carbonyl chloride, 5-methyl-2-thiophenecarbonyl chloride, 2-thiophenecarbonyl chloride, 5-methyl, 2-thiophenecarbonylchloride, 5-methyl, 5-methyl-2-thenoyl chloride, 2-chlorocarbonyl-5-methylthiophene, 5-methyl-thiophene-carboxylicacid chloride, 5-methylthiophene-2-carboxylic acid chloride, 5-methyl-thiophene-2-carboxylic acid chloride
PubChem CID 2760083
IUPAC-Name 5-Methylthiophen-2-carbonylchlorid
SMILES CC1=CC=C(S1)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 160.62
Reinheit (%) 97%