Learn More
5-Methylthiophen-2-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10387304
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10387304 1 g 1 Gramm
10673265 5 g 5 Gramm
10596334 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10387304 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC65003DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 55854-45-0
Summenformel C5H5ClO2S2
Molekulargewicht (g/mol) 196.66
MDL-Nummer MFCD05864499
InChI-Schlüssel QGGRRHYGHGJEKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-thiophenesulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonyl chloride, 5-methyl, 5-methylthiophene-2-sulfonylchloride, 5-methylthiophene-2-sulphonyl chloride, 5-methyl-2-thienylsulfonyl chloride, chloro 5-methyl 2-thienyl sulfone, acmc-209lpu, 5-methylthiophenesulphonyl chloride, 5-methyl-thiophenesulfonyl chloride, 2-chlorosulphonyl-5-methylthiophene
PubChem CID 12400112
IUPAC-Name 5-Methylthiophen-2-Sulfonylchlorid
SMILES CC1=CC=C(S1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methylthiophene-2-sulfonyl chloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 196.68
Reinheit (%) 97%