Learn More
5-Methyltryptaminhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30473965
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
2 g
Packungsgröße:
2 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30473965 500 mg 500 Milligramm
30467141 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30473965 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM331940500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyltryptamine Hydrochloride
CAS 1010-95-3
Summenformel C11H15ClN2
Menge 500 mg
Synonym 5-Methyl-1H-Indole-3-ethanamine Hydrochloride, 3-(2-Aminoethyl)-5-methylindole Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C11H14N2.ClH/c1-8-2-3-11-10(6-8)9(4-5-12)7-13-11;/h2-3,6-7,13H,4-5,12H2,1H3;1H
SMILES Cl.Cc1ccc2[nH]cc(CCN)c2c1
IUPAC-Name 2-(5-methyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-aminium
Molekulargewicht (g/mol) 210.7
Formelmasse 210.0924