missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Methyltryptaminhydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30480850
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30480850 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30480850 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3319401G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-Methyltryptamine Hydrochloride
CAS 1010-95-3
Summenformel C11H15ClN2
Menge 1 g
Synonym 5-Methyl-1H-Indole-3-ethanamine Hydrochloride, 3-(2-Aminoethyl)-5-methylindole Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C11H14N2.ClH/c1-8-2-3-11-10(6-8)9(4-5-12)7-13-11;/h2-3,6-7,13H,4-5,12H2,1H3;1H
SMILES Cl.Cc1ccc2[nH]cc(CCN)c2c1
IUPAC-Name 2-(5-methyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-aminium
Molekulargewicht (g/mol) 210.7
Formelmasse 210.0924
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.