Learn More
Bel-Art™ Wilmad™ 5 mm NMR Spinner-Turbine
Artikelnummer. 31877405
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
31877405 Blau 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31877405 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. 660060053
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    317.00 €
    239.96 € / 1 Stück
    Sparen 77.04 €
    24% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit Bruker™-Spektrometern.
  • An Turbinen angepasst Bruker™
  • Drehzahlmesserstreifen verlängert die Lebensdauer
  • Temperaturbereich: -20 bis 60 °C
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Bruker NMR-Spektrometer
Typ Spinnerturbine
Farbe Blau