Learn More
5-(Morpholinomethyl)thiophen-2 -Carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10789015
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10789015 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10396514 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10789015 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC73404CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 893744-01-9
Summenformel C10H13NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 211.28
MDL-Nummer MFCD06803315
InChI-Schlüssel YPXGCMYNDMFOHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-formyl-5-morpholin-4-ylmethyl thiophene, 5-morpholinomethyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-4-morpholinylmethyl-2-thiophenecarbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-4-morpholinylmethyl, 5-morpholin-4-ylmethyl thiophene-2-carboxaldehyde, 5-morpholin-4-yl methyl thiophene-2-carbaldehyde
PubChem CID 20098933
IUPAC-Name 5-[(morpholin-4-yl)methyl]thiophene-2-carbaldehyde
SMILES O=CC1=CC=C(CN2CCOCC2)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Morpholinomethyl)thiophene-2-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 211.28
Reinheit (%) 97%