Learn More
5-Nitro-1-Benzothiophen-2-Carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10292832
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10292832 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10079351 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10292832 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00752DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 86010-32-4
Summenformel C9H4ClNO3S
Molekulargewicht (g/mol) 241.65
MDL-Nummer MFCD04115400
InChI-Schlüssel KOJDFXDLYGKDEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitrobenzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 5-nitrobenzothiophene-2-carboxoyl chloride, 5-nitro-1-benzo b thiophene-2-carbonyl chloride
PubChem CID 2794619
IUPAC-Name 5-Nitro-1-benzothiophen-2-carbonylchlorid
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C2SC(=CC2=C1)C(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nitro-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 241.65
Reinheit (%) 95%