Learn More
5-Nitro-1H-Indol, 97 %, Maybridge
Artikelnummer. 10482124
Change view
Click to view available options
:
Braunglasflasche, 10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10482124 Braunglasflasche, 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10482124 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01605EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nitro-1H-indole
CAS 6146-52-7
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C8H6N2O2
MDL-Nummer MFCD00005673
Menge 10g
Synonym 5-nitroindole, 1h-indole, 5-nitro, indole, 5-nitro, unii-o2bhx6edbn, 5-nitro indole, ccris 3255, o2bhx6edbn, pubchem1711, acmc-209msr
InChI-Schlüssel OZFPSOBLQZPIAV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=CN2)C=C1[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 5-Nitro-1H-Indol
Molekulargewicht (g/mol) 162.148
PubChem CID 22523
Formelmasse 162.15
Reinheit (%) 97%