Learn More
5-Nitro-2-furaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10752601 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10752601 10 g Glasflasche 10 Gramm
10518663 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10696924 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10752601 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 173860100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 698-63-5 | C5H3NO4 | 141.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 698-63-5
MDL-Nummer MFCD00003230
InChI-Schlüssel SXINBFXPADXIEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitro-2-furaldehyde, 5-nitrofurfural, nitrofurfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-nitro, 5-nitrofurfuraldehyde, 5-nitro-2-furfural, 2-furaldehyde, 5-nitro, 5-nitrofuraldehyde, 5-nitro-2-furancarboxaldehyde, furfural, 5-nitro
PubChem CID 12774
ChEBI CHEBI:34459
IUPAC-Name 5-Nitrofuran-2-Carbaldehyd
SMILES C1=C(OC(=C1)[N+](=O)[O-])C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nitro-2-furaldehyde
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 34.0°C to 35.0°C
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 1.3400g/mL
Flammpunkt 33°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H3NO4
Brechungsindex 1.5905
Menge 10 g
Beilstein 17,IV,4459
Relative Dichte 1.34
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Molekulargewicht (g/mol) 141.08
Formelmasse 141.08
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Nitro-2-furaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.