Learn More
5-Nitro-2-furaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11394649
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
25 g
50 g
missing translation for 'unitSize':
25 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge missing translation for 'unitSize'
11394649 25 g 25 Gramm
11384649 5 g 5 Gramm
11423324 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 11394649 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A10618.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 698-63-5 | C5H3NO4 | 141.082 g/mol
5-Nitro-2-furaldehyde was used in the synthesis of a series of 4-(5-nitrofuran-2-yl)prop-2-en-1-one derivatives. . It was also used in the synthesis of modified mesoporous silica (MCM-41). 5-Nitrofurfural can be commonly used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Nitro-2-Furaldehyd wurde bei der Synthese einer Serie von 4-(5-Nitrofuran-2-yl)prop-2-en-1-one-Derivaten verwendet. . Es wurde auch bei der Synthese von modifiziertem mesoporösem Silika (MCM-41) verwendet. 5-Nitrofurfural wird häufig als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Kaum lösliches in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 698-63-5
Summenformel C5H3NO4
MDL-Nummer MFCD00003230
InChI-Schlüssel SXINBFXPADXIEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitro-2-furaldehyde, 5-nitrofurfural, nitrofurfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-nitro, 5-nitrofurfuraldehyde, 5-nitro-2-furfural, 2-furaldehyde, 5-nitro, 5-nitrofuraldehyde, 5-nitro-2-furancarboxaldehyde, furfural, 5-nitro
PubChem CID 12774
ChEBI CHEBI:34459
IUPAC-Name 5-Nitrofuran-2-Carbaldehyd
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Nitro-2-furaldehyde
Schmelzpunkt 34°C to 38°C
Dichte 1.349
Siedepunkt 228°C
Flammpunkt 33°C (91°F)
Brechungsindex 1.59
Menge 25 g
Beilstein 120539
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water.
SMILES C1=C(OC(=C1)[N+](=O)[O-])C=O
Molekulargewicht (g/mol) 141.082
Formelmasse 141.09
Reinheit (%) 99%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Nitro-2-furaldehyde
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Hazard Statement
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Nitro-2-furaldehyde