Learn More
5-Nitro-2-furaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080882
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
Packungsgröße:
25 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11394649
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10618.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 698-63-5 | C5H3NO4 | 141.082 g/mol
5-Nitro-2-furaldehyde was used in the synthesis of a series of 4-(5-nitrofuran-2-yl)prop-2-en-1-one derivatives. . It was also used in the synthesis of modified mesoporous silica (MCM-41). 5-Nitrofurfural can be commonly used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Nitro-2-Furaldehyd wurde bei der Synthese einer Serie von 4-(5-Nitrofuran-2-yl)prop-2-en-1-one-Derivaten verwendet. . Es wurde auch bei der Synthese von modifiziertem mesoporösem Silika (MCM-41) verwendet. 5-Nitrofurfural wird häufig als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Kaum lösliches in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 698-63-5
Summenformel C5H3NO4
MDL-Nummer MFCD00003230
InChI-Schlüssel SXINBFXPADXIEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitro-2-furaldehyde, 5-nitrofurfural, nitrofurfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-nitro, 5-nitrofurfuraldehyde, 5-nitro-2-furfural, 2-furaldehyde, 5-nitro, 5-nitrofuraldehyde, 5-nitro-2-furancarboxaldehyde, furfural, 5-nitro
PubChem CID 12774
ChEBI CHEBI:34459
IUPAC-Name 5-Nitrofuran-2-Carbaldehyd
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nitro-2-furaldehyde
Schmelzpunkt 34°C to 38°C
Dichte 1.349
Siedepunkt 228°C
Flammpunkt 33°C (91°F)
Brechungsindex 1.59
Menge 25 g
Beilstein 120539
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water.
SMILES C1=C(OC(=C1)[N+](=O)[O-])C=O
Molekulargewicht (g/mol) 141.082
Formelmasse 141.09
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Nitro-2-furaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 5-Nitro-2-furaldehyde