Learn More
5-Nitro-2-furaldehyd Diacetat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443687
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11443687 100 g 100 Gramm
11453687 500 g 500 Gramm
11463687 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443687 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18169.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 92-55-7 | C9H9NO7 | 243.171 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-55-7
Summenformel C9H9NO7
Molekulargewicht (g/mol) 243.171
MDL-Nummer MFCD00003244
InChI-Schlüssel HSXKWKJCZNRMJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitro-2-furaldehyde diacetate, 2-diacetoxymethyl-5-nitrofuran, 5-nitro-2-furanmethanediol diacetate, 5-nitrofurfural diacetate, 5-nitrofurfurylidene diacetate, 5-nitrofuran-2-yl methylene diacetate, nitrofuraldehyde diacetate, 5-nitro-2-furfural diacetate, 5-nitrofuraldehyde diacetate, 5-nitro-2-furfuraldehyde diacetate
PubChem CID 7097
IUPAC-Name [Acetyloxy-(5-Nitrofuran-2-yl)Methyl]Acetat
SMILES CC(=O)OC(C1=CC=C(O1)[N+](=O)[O-])OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nitro-2-furaldehyde diacetate
Schmelzpunkt 87°C to 92°C
Menge 100 g
Beilstein 255089
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 243.17
Reinheit (%) ≥98%