Learn More
5-Nitro-2-furaldehyd Diacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13498398 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
13498398 500 g Glasflasche 500 Gramm
10791431 100 g Glasflasche 100 Gramm
13448398 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13498398 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 165135000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 92-55-7 | C9H9NO7 | 243.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-55-7
Summenformel C9H9NO7
Molekulargewicht (g/mol) 243.17
MDL-Nummer MFCD00003244
InChI-Schlüssel HSXKWKJCZNRMJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitro-2-furaldehyde diacetate, 2-diacetoxymethyl-5-nitrofuran, 5-nitro-2-furanmethanediol diacetate, 5-nitrofurfural diacetate, 5-nitrofurfurylidene diacetate, 5-nitrofuran-2-yl methylene diacetate, nitrofuraldehyde diacetate, 5-nitro-2-furfural diacetate, 5-nitrofuraldehyde diacetate, 5-nitro-2-furfuraldehyde diacetate
PubChem CID 7097
IUPAC-Name [Acetyloxy-(5-Nitrofuran-2-yl)Methyl]Acetat
SMILES CC(=O)OC(C1=CC=C(O1)[N+](=O)[O-])OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nitro-2-furaldehyde diacetate
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 89.0°C to 93.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 500 g
Formelmasse 243.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feines Kristallpulver