Learn More
5-Nitro-2-furaldehyde semicarbazone, 98+%, Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar A18593.14
Menge 25g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11364649
  • 27.70 € / 25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
59-87-0
198.14
IAIWVQXQOWNYOU-FPYGCLRLSA-N
5447130
NC(=O)N\N=C\C1=CC=C(O1)[N+]([O-])=O
C6H6N4O4
MFCD00003225
nitrofurazone, nitrofural, furacilin, furacin, furacillin, aldomycin, furacine, furaldon, nifuzon, actin-n
[(E)-[(5-nitrofuran-2-yl)methylidene]amino]urea
Spezifikation
5-Nitro-2-furaldehyde semicarbazone
C6H6N4O4
25g
Light sensitive
nitrofurazone, nitrofural, furacilin, furacin, furacillin, aldomycin, furacine, furaldon, nifuzon, actin-n
NC(=O)N\N=C\C1=CC=C(O1)[N+]([O-])=O
198.14
198.14
59-87-0
MFCD00003225
86403
14,6600
IAIWVQXQOWNYOU-FPYGCLRLSA-N
[(E)-[(5-nitrofuran-2-yl)methylidene]amino]urea
5447130
≥98%
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation