Learn More
5-Nitro-2-furaldehyde semicarbazone, 98+%, Thermo Scientific™
27.70 € - 131.00 €
Chemische Identifikatoren
| CAS | 59-87-0 |
|---|---|
| Summenformel | C6H6N4O4 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 198.14 |
| MDL-Nummer | MFCD00003225 |
| InChI-Schlüssel | IAIWVQXQOWNYOU-FPYGCLRLSA-N |
| Synonym | nitrofurazone, nitrofural, furacilin, furacin, furacillin, aldomycin, furacine, furaldon, nifuzon, actin-n |
| PubChem CID | 5447130 |
| IUPAC-Name | [(E)-[(5-nitrofuran-2-yl)methylidene]amino]urea |
| SMILES | NC(=O)N\N=C\C1=CC=C(O1)[N+]([O-])=O |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
11364649
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18593.14 |
25g |
27.70 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
11374649
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18593.22 |
100g |
65.90 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
11428517
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18593.30 |
250g |
131.00 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische Identifikatoren
| C6H6N4O4 | |
| MFCD00003225 | |
| nitrofurazone, nitrofural, furacilin, furacin, furacillin, aldomycin, furacine, furaldon, nifuzon, actin-n | |
| [(E)-[(5-nitrofuran-2-yl)methylidene]amino]urea |
Spezifikation
| 5-Nitro-2-furaldehyde semicarbazone | |
| C6H6N4O4 | |
| 86403 | |
| 14,6600 | |
| IAIWVQXQOWNYOU-FPYGCLRLSA-N | |
| [(E)-[(5-nitrofuran-2-yl)methylidene]amino]urea | |
| 5447130 | |
| ≥98% |
| 59-87-0 | |
| MFCD00003225 | |
| Light sensitive | |
| nitrofurazone, nitrofural, furacilin, furacin, furacillin, aldomycin, furacine, furaldon, nifuzon, actin-n | |
| NC(=O)N\N=C\C1=CC=C(O1)[N+]([O-])=O | |
| 198.14 | |
| 198.14 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H301-H341-H351-H361
Toxic if swallowed.
Suspected of causing genetic defects.
Suspected of causing cancer.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
P261-P264b-P270-P272-P280g-P301+P312-P302+P352-P330-P333+P313-P363-P501c
H302-H317
missing translation for 'einecsNumber' : 200-443-1
missing translation for 'rtecsNumber' : LT7700000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures