Learn More
5-Nitro-2-Furaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30468191
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30468191 5 g
30466425 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30468191 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN4959305G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 698-63-5
Summenformel C5 H3 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 141.08
Synonym 5-Nitro-2-furfural
IUPAC-Name 5-Nitrofuran-2-Carbaldehyd
SMILES [O-][N+](=O)c1oc(C=O)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nitro-2-furaldehyde
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H3NO4/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3H
Formelmasse 141.0062