Learn More
5-Nitrofuran-2-carbonsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423274
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11423274 5 g 5 Gramm
11433274 25 g 25 Gramm
11443274 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423274 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10597.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 645-12-5 | C5H3NO5 | 157.081 g/mol
5-Nitro-2-furoic acid was used in the preparation of [1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazines and [1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4] thiadiazoles. The FT-IR and FT-Raman spectra of 5-Nitro-2-furoic acid has also been studied.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Nitro-2-furonsäure wurde bei der Herstellung von [1,2,4]Triazol[3,4-b][1,3,4]thiadiazinen und [1,2,4]Triazol[3,4-b][1,3,4]thiadiazolen verwendet. Die FT-IR- und FT-Raman-Spektren von 5-Nitro-2-Furonsäure wurden ebenfalls untersucht.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 645-12-5
Summenformel C5H3NO5
Molekulargewicht (g/mol) 157.081
MDL-Nummer MFCD00003240
InChI-Schlüssel IODMEDPPCXSFLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitro-2-furoic acid, nitrofurate, 5-nitrofuroic acid, 2-furoic acid, 5-nitro, 5-nitro-2-furancarboxylic acid, 5-nitropyromucate, 5-nitrofurancarboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 5-nitro, ccris 1197, 5-nitropyromucic acid
PubChem CID 12577
IUPAC-Name 5-Nitrofuran-2-Carbonsäure
SMILES C1=C(OC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nitro-2-furoic acid
Schmelzpunkt 186°C to 188°C
Menge 5 g
Beilstein 139373
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 157.08
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Nitro-2-furoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Nitro-2-furoic acid