Learn More
5-Nitro-2-furonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348455
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11348455 5 g 5 Gramm
11358455 25 g 25 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11348455
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L10486.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 59-82-5 | C5H2N2O3 | 138.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59-82-5
Summenformel C5H2N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.08
MDL-Nummer MFCD00082647
InChI-Schlüssel DUJNJLFQOODDNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitro-2-furonitrile, 5-nitro-2-furancarbonitrile, unii-e63b56v8ya, 2-furancarbonitrile, 5-nitro, 5-nitro-2-cyanofuran, 5-nitro-2-furonitril, 2-nitrofuran-5-carbonitrile, acmc-1an56, 5-nitro-furan-2-carbonitrile, 2-furancarbonitrile,5-nitro
PubChem CID 94881
IUPAC-Name 5-Nitrofuran-2-Carbonitril
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(O1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nitro-2-furonitrile
Schmelzpunkt 61°C to 64°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 123933
Formelmasse 138.08
Reinheit (%) 97%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.