missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Nitro-2-furonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7045375
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 11348455

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L10486.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

CAS: 59-82-5 | C5H2N2O3 | 138.08 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 59-82-5
Summenformel C5H2N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.08
MDL-Nummer MFCD00082647
InChI-Schlüssel DUJNJLFQOODDNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitro-2-furonitrile, 5-nitro-2-furancarbonitrile, unii-e63b56v8ya, 2-furancarbonitrile, 5-nitro, 5-nitro-2-cyanofuran, 5-nitro-2-furonitril, 2-nitrofuran-5-carbonitrile, acmc-1an56, 5-nitro-furan-2-carbonitrile, 2-furancarbonitrile,5-nitro
PubChem CID 94881
IUPAC-Name 5-Nitrofuran-2-Carbonitril
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(O1)C#N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-Nitro-2-furonitrile
Schmelzpunkt 61°C to 64°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 123933
Formelmasse 138.08
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt