Learn More
5-Nitroanthranilonitril, TRC
Artikelnummer. 30473484
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30473484 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30473484 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN4919331G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nitroanthranilonitrile
CAS 17420-30-3
Summenformel C7H5N3O2
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H5N3O2/c8-4-5-3-6(10(11)12)1-2-7(5)9/h1-3H,9H2
SMILES Nc1ccc(cc1C#N)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 2-Amino-5-Nitrobenzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 163.13
Formelmasse 163.0382