Learn More
5-Nitrobenzimidazol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448793
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11448793 50 g 50 Gramm
11458793 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11448793 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10524.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 94-52-0 | C7H5N3O2 | 163.14 g/mol
5-Nitrobenzimidazole is used as sensitive reagents determinating of bismuth, cadmium, copper,and rubber antioxidant. It also used as photographic materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Nitrobenzimidazol wird als empfindliches Reagenz zur Bestimmung von Wismut, Cadmium, Kupfer und Gummiantioxidantien verwendet. Wird auch als fotografisches Material verwendet.
Löslichkeit
Kaum lösliches in Wasser. (0.5 g/l bei 25 °C). Löslich in Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94-52-0
Summenformel C7H5N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 163.14
MDL-Nummer MFCD00005604
InChI-Schlüssel XPAZGLFMMUODDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitrobenzimidazole, 6-nitrobenzimidazole, 5-nitro-1h-benzo d imidazole, 5-nitro-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 5-nitro, 1h-benzimidazole, 6-nitro, 6-nitro-benzimidazole, 5 6-nitrobenzimidazole, benzimidazole, 5-nitro, benzimidazole, 6-nitro
PubChem CID 7195
IUPAC-Name 6-Nitro-1H-Benzimidazol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C2N=CNC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nitrobenzimidazole
Schmelzpunkt 207°C to 211°C
Menge 50 g
Beilstein 7926
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water. (0.5g/L at 25°C). Soluble in methanol.
Formelmasse 163.14
Reinheit (%) ≥98%