Learn More
5-Nitrobenzimidazol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Nitrobenzimidazole |
| CAS | 94-52-0 |
| Summenformel | C7H5N3O2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 1H-Benzimidazole','5-nitro- (9CI), Benzimidazole','5(or 6)-nitro- (6CI,7CI), Benzimidazole','5-nitro- (8CI), 5(6)-Nitrobenzimidazole, 5-Nitro-1H-benzimidazole, 5-Nitrobenzimidazole, 6-Nitro-1H-benzimidazole, 6-Nitrobenzimidazole, NSC 3068, NSC 58858 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H5N3O2/c11-10(12)5-1-2-6-7(3-5)9-4-8-6/h1-4H,(H,8,9) |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc2nc[nH]c2c1 |
| IUPAC-Name | 6-Nitro-1H-Benzimidazol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 163.14 |
| Formelmasse | 163.0382 |