Learn More
5-Nitrobenzothiazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456437
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15456437 1 g 1 Gramm
15466437 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456437 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33594.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2942-07-6 | Molecular Formula: C12H18ClNO2 | Molecular Weight: 243.73 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2942-07-6
MDL-Nummer MFCD00085891
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nitrobenzothiazole
Schmelzpunkt 157°C to 162°C
Summenformel C12H18ClNO2
Menge 1 g
Synonym benzoylcholine chloride, 2-hydroxyethyl trimethylammonium chloride benzoate, choline, chloride, benzoate, 2-benzoyloxy-n,n,n-trimethylethanaminium chloride, 2-benzoyloxyethyltrimethylammonium chloride, 2-benzoyloxy ethyl trimethylazanium chloride, 2-benzyloxy-n,n,n-trimethylethanaminium chloride, 2-benzyloxy-n,n,n-trimethylethanaminimum chloride, ammonium, 2-hydroxyethyl trimethyl-, chloride, benzoate, 2-trimethylamino ethyl benzoate, chloride
InChI-Schlüssel QVFHQENRNSAHEK-UHFFFAOYSA-M
SMILES C[N+](C)(C)CCOC(=O)C1=CC=CC=C1.[Cl-]
IUPAC-Name 2-Benzoyloxyethyl(trimethyl)azanium;chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 243.73
PubChem CID 76298
Formelmasse 180.18
Reinheit (%) 96%