Learn More
5-Nitrohexahydropyrimidin-2,4,6-Trionhydrat, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Nitrohexahydropyrimidine-2, 4, 6-trione hydrate |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Menge | 10 g |
| IUPAC-Name | 5-Nitro-1,3-diazinan-2,4,6-trionhydrat |
| Formelmasse | 191.1 |
| Reinheit (%) | 97% |