Learn More
5-Nitrohexahydropyrimidin-2,4,6-Trionhydrat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11926713
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11926713 50 g 50 Gramm
10055402 10 g 10 Gramm
11366885 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11926713 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RDP00108EE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 175278-58-7
Summenformel C4H5N3O6
Molekulargewicht (g/mol) 191.10
MDL-Nummer MFCD00160499
InChI-Schlüssel YKGZAIJTCJOZNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitropyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione xhydrate, 5-nitrohexahydropyrimidine-2,4,6-trione hydrate, 5-nitro-1,3-diazinane-2,4,6-trione hydrate, 5-nitropyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione hydrate, 5-nitrobarbituric acid hydrate, c4nh33o5.h2o, 5-nitro-hexahydro-pyrimidine-2,4,6-trione, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione,5-nitro-, hydrate 1:1
PubChem CID 2781274
SMILES O.[O-][N+](=O)C1C(=O)NC(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nitrohexahydropyrimidine-2, 4, 6-trione hydrate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 50 g
IUPAC-Name 5-nitro-1,3-diazinane-2,4,6-trione hydrate
Formelmasse 191.1
Reinheit (%) 97%