Learn More
5-Nitroindol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10439630 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10439630 25 g Glasflasche 25 Gramm
10275270 5 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10439630 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 128700250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6146-52-7 | C8H6N2O2 | 162.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6146-52-7
Summenformel C8H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.15
MDL-Nummer MFCD00005673
InChI-Schlüssel OZFPSOBLQZPIAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitroindole, 1h-indole, 5-nitro, indole, 5-nitro, unii-o2bhx6edbn, 5-nitro indole, ccris 3255, o2bhx6edbn, pubchem1711, acmc-209msr
PubChem CID 22523
IUPAC-Name 5-Nitro-1H-Indol
SMILES C1=CC2=C(C=CN2)C=C1[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nitroindole
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 140.0°C to 142.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 162.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Nadeln
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Nitroindole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.