Learn More
Alfa Aesar™ 5-Nitroindolin, 97 %
Artikelnummer. p-7028225
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11497096 5 g 5 Gramm
11407106 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11497096
Marke: Alfa Aesar™ B25417.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 32692-19-6
Summenformel C8H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.164
MDL-Nummer MFCD00005709
InChI-Schlüssel WJQWYAJTPPYORB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitroindoline, 1h-indole, 2,3-dihydro-5-nitro, indoline, 5-nitro, 2,3-dihydro-5-nitro-1h-indole, ccris 3306, 5-nitro-2,3-dihydro-indole, 5-nitroindolin, 5-nitro indoline, pubchem7442, acmc-1aera
PubChem CID 36219
IUPAC-Name 5-Nitro-2,3-dihydro-1H-indol
SMILES C1CNC2=C1C=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nitroindoline
Schmelzpunkt 92°C to 94°C
Menge 5 g
Formelmasse 164.16
Reinheit (%) 97%