Learn More
5-Nitroisophthalsäure, Mikromol™
Artikelnummer. 17904036
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17904036 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17904036 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0834.150025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
5-Nitroisophthalsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nitro-isophthalic acid
CAS 618-88-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 5-Nitro-isophthalic acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H5 N O6
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 5-Nitroisophtalic Acid, Glycopyrrolate Related Compound A (USP), 5-Nitrobenzene-1,3-dicarboxylic acid, 5-Nitro-isophthalic acid, Glycopyrronium Bromide Imp. O (EP), Glycopyrrolate USP Related Compound A, Glycopyrrolate USP RC A, Glycopyrrolate Related Compound A, Glycopyrronium Bromide Impurity O, Glycopyrronium Impurity O
InChI-Formel InChI=1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1cc(cc(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
IUPAC-Name 5-Nitrobenzol-1,3-dicarbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 211.13
Menge 25 mg
Formelmasse 211,0117 g/mol