Learn More
5-Nitroisochinolin, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11498186
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11498186 5 g 5 Gramm
11408196 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498186 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15311.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 607-32-9
Summenformel C9H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 174.159
MDL-Nummer MFCD00006905
InChI-Schlüssel PYGMPFQCCWBTJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoquinoline, 5-nitro, 5-nitro-isoquinoline, 5-nitro isoquinoline, 5-nitroisochinolin, pubchem6272, maybridge1_001820, acmc-1av1q, 5-nitroisoquinoline, pygmpfqccwbtjq-uhfffaoysa
PubChem CID 69085
IUPAC-Name 5-Nitroisochinolin
SMILES C1=CC2=C(C=CN=C2)C(=C1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nitroisoquinoline
Schmelzpunkt 106°C to 110°C
Menge 5 g
Beilstein 134858
Formelmasse 174.16
Reinheit (%) ≥98%