Learn More
5-Nitroisochinolin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Nitroisoquinoline |
| CAS | 607-32-9 |
| Summenformel | C9 H6 N2 O2 |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H6N2O2/c12-11(13)9-3-1-2-7-6-10-5-4-8(7)9/h1-6H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cccc2cnccc12 |
| IUPAC-Name | 5-Nitroisochinolin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 174.16 |
| Formelmasse | 174.0429 |