Learn More
5-Nitrosalicylaldehyd, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Nitrosalicylaldehyde |
| CAS | 97-51-8 |
| Summenformel | C7H5NO4 |
| Menge | 50 g |
| Synonym | 6-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde, NSC 881, NSC 97387, 2-Formyl-4-nitrophenol, 2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde, 5-Nitro-2-hydroxybenzaldehyde, 5-Nitrosalicylaladhyde, 2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H5NO4/c9-4-5-3-6(8(11)12)1-2-7(5)10/h1-4,10H |
| SMILES | Oc1ccc(cc1C=O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyd |
| Molekulargewicht (g/mol) | 167.12 |
| Formelmasse | 167.0219 |