Learn More
5-Nitrosalicylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469913
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11469913 5 g 5 Gramm
11479913 25 g 25 Gramm
11354649 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469913 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13010.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 96-97-9 | C7H5NO5 | 183.119 g/mol
5-Nitrosalicylic acid is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as an important organic, pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Nitrosalicylsäure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in organischen Synthesen, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird. Es wird auch als wichtiges organisches, pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in 1 g/1475 ml Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-97-9
Summenformel C7H5NO5
Molekulargewicht (g/mol) 183.119
MDL-Nummer MFCD00007338
InChI-Schlüssel PPDRLQLKHRZIJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitrosalicylic acid, 2-hydroxy-5-nitrobenzoic acid, anilotic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-5-nitro, 5-nitro-2-hydroxybenzoic acid, unii-82l9g7fyz3, 2-hydroxy-5-nitro-benzoic acid, 5-nitro-salicylic acid, salicylic acid, 5-nitro, 5-nitro salicylic acid
PubChem CID 7318
ChEBI CHEBI:61281
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nitrosalicylic acid
Schmelzpunkt 228°C to 236°C
Dichte 1.65
Menge 5 g
Beilstein 2213719
Merck Index 14,6632
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 1g/1475ml .
Formelmasse 183.12
Reinheit (%) 98%