Learn More
5-Nitrosalicylsäuremethylester, TRC
Artikelnummer. 30471958
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30471958 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30471958 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN5209155G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nitrosalicylic Acid Methyl Ester
CAS 17302-46-4
Summenformel C8H7NO5
Menge 5 g
Synonym 2-Hydroxy-5-nitrobenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Hydroxy-5-nitrobenzoate, Methyl 5-Nitro-2-hydroxybenzoate, Methyl 5-Nitrosalicylate
InChI-Formel InChI=1S/C8H7NO5/c1-14-8(11)6-4-5(9(12)13)2-3-7(6)10/h2-4,10H,1H3
SMILES COC(=O)c1cc(ccc1O)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name Methyl-2-hydroxy-5-nitrobenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 197.14
Formelmasse 197.0324