Learn More
5-Nitrosalicylsäuremethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Nitrosalicylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 17302-46-4 |
| Summenformel | C8H7NO5 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 2-Hydroxy-5-nitrobenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Hydroxy-5-nitrobenzoate, Methyl 5-Nitro-2-hydroxybenzoate, Methyl 5-Nitrosalicylate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H7NO5/c1-14-8(11)6-4-5(9(12)13)2-3-7(6)10/h2-4,10H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(ccc1O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | Methyl-2-hydroxy-5-nitrobenzoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 197.14 |
| Formelmasse | 197.0324 |