Learn More
5-Nitrothiophen-2-carbonitril, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 13418658 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
13418658 5 g 5 Gramm
13408658 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 13418658 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 449370050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 16689-02-4
Summenformel C5H2N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 154.15
InChI-Schlüssel FLYONFCGDKAMIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitro-2-thiophenecarbonitrile, 5-cyano-2-nitrothiophene, 2-cyano-5-nitrothiophene, 5-nitrothiophene-2-carbonitirile, 5-nitro-thiophene-2-carbonitrile, 2-thiophenecarbonitrile, 5-nitro, zlchem 478, maybridge1_005980, 5-nitro-2-cyanothiophene, acmc-209dv8
PubChem CID 519294
IUPAC-Name 5-Nitrothiophen-2-Carbonitril
SMILES C1=C(SC(=C1)[N+](=O)[O-])C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nitrothiophene-2-carbonitrile
Schmelzpunkt 42°C to 46°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 154.15
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Nitro-2-thiophenecarbonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke