Learn More
5-Nitrothiophen-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10653213
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10653213 1 g 1 Gramm
10009441 250 mg 250 Milligramm
10182744 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10653213 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. DFP00046DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 40357-96-8
Summenformel C5H3NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 173.142
MDL-Nummer MFCD00052582
InChI-Schlüssel VNJUNWUOAKEIKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitrothiophene-3-carboxylic acid, 2-nitrothiophene-4-carboxylic acid, 5-nitro-thiophene-3-carboxylic acid, 5-nitro-3-thiophenecarboxylic acid, 3-thiophenecarboxylic acid, 5-nitro, maybridge1_003249, acmc-1ascr, 2-nitro-4-carboxythiophene, ksc238c5f, 2-nitro-4-thiophenecarboxylic acid
PubChem CID 2777267
SMILES C1=C(SC=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nitrothiophene-3-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 173.15
Reinheit (%) 97%