Learn More
5-Nitrouracil, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459673
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11459673 100 g 100 Gramm
11449673 25 g 25 Gramm
11469673 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459673 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12448.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 611-08-5 | C4H3N3O4 | 157.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 611-08-5
Summenformel C4H3N3O4
Molekulargewicht (g/mol) 157.09
MDL-Nummer MFCD00006021
InChI-Schlüssel TUARVSWVPPVUGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitrouracil, 2,4-dihydroxy-5-nitropyrimidine, 5-nitropyrimidine-2,4-diol, uracil, 5-nitro, 5-nitropyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-nitro, 5-nitro-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione, 4-hydroxy-5-nitropyrimidin-2 1h-one, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione-5-nitro, 5-nitrouracil 2,4-dihydroxy-5-nitropyrimidine
PubChem CID 69135
ChEBI CHEBI:60763
IUPAC-Name 5-Nitro-1H-pyrimidin-2,4-dion
SMILES [O-][N+](=O)C1=CNC(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nitrouracil
Schmelzpunkt ∼300°C
Menge 100 g
Beilstein 10410
Formelmasse 157.09
Reinheit (%) ≥98%