Learn More
5-Nitrouracil, ≥ 99 %, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Nitrouracil |
| Namenshinweis | p.a. |
| CAS Min. % | 99.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | >300.0°C |
| Farbe | Weiß bis gelb |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 99+% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 5 g |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 5-Nitrouracil
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.