Learn More
5-Nitrouracil, TRC
Artikelnummer. 30476297
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30476297 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30476297 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN59600025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nitrouracil
CAS 611-08-5
Summenformel C4 H3 N3 O4
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H3N3O4/c8-3-2(7(10)11)1-5-4(9)6-3/h1H,(H2,5,6,8,9)
SMILES [O-][N+](=O)C1=CNC(=O)NC1=O
IUPAC-Name 5-Nitro-1H-pyrimidin-2,4-dion
Molekulargewicht (g/mol) 157.08
Formelmasse 157.0124