Learn More
5-Nonanol, 97 %, Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 15225998 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15225998 25 mL 25 Milliliter
15215998 5 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15225998 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 390000250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 623-93-8
Summenformel C9H20O
Molekulargewicht (g/mol) 144.26
InChI-Schlüssel FCBBRODPXVPZAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nonanol, dibutylcarbinol, dibutyl carbinol, 5-nonyl alcohol, nonanol-5, acmc-1bc2t, di-n-butyl carbinol, 5-nonanol 25g, 5-nonanol gc, 5-nonanol, puriss gc
PubChem CID 12202
IUPAC-Name Non-5-ol
SMILES CCCCC(CCCC)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nonanol
Schmelzpunkt 5.0°C
Dichte 0.8200g/mL
Siedepunkt 194.0°C to 196.0°C
Flammpunkt 77°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Strukturformel CH3(CH2)3CH(OH)(CH2)2CH3
Brechungsindex 1.429
Menge 25 mL
Relative Dichte 0.82
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 144.26
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Nonanol, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.