Learn More
5-Nonanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15408849
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15408849 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15408849 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05812.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
5-Nonanol wird als Zwischenprodukte in der chemischen Forschung verwendet. Wird als natürliche Substanzen und Extraktiv verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (0.46 mg/ml bei 15 °C) und Chloroform.
Hinweise
Inkompatible ma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nonanol
CAS 623-93-8
Schmelzpunkt 5°C
Dichte 0.826
Siedepunkt 194°C to 196°C
Flammpunkt 96°C (204°F)
Summenformel C9H20O
Brechungsindex 1.429
MDL-Nummer MFCD00021944
Menge 25 g
Beilstein 1733552
Synonym 5-nonanol, dibutylcarbinol, dibutyl carbinol, 5-nonyl alcohol, nonanol-5, acmc-1bc2t, di-n-butyl carbinol, 5-nonanol 25g, 5-nonanol gc, 5-nonanol, puriss gc
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.46mg/ml at 15°C),and chloroform.
InChI-Schlüssel FCBBRODPXVPZAH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCC(CCCC)O
IUPAC-Name Non-5-ol
Molekulargewicht (g/mol) 144.258
PubChem CID 12202
Formelmasse 144.26
Reinheit (%) 98%