Learn More
5-Norbornen-2-ol, Gemisch aus Endo und Exo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15483548
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15483548
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H56994.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13080-90-5 | C7H10O | 110.156 g/mol
It is applied in High Performance Liquid Chromatography. (HPLC) and Nuclear Magnetic Resonance (NMR).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in der Hochleistungsflüssigchromatographie eingesetzt. (HPLC) und Kernspinresonanz (NMR).
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich
Hinweise
Lagerung bei2-8°C. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13080-90-5
Summenformel C7H10O
Molekulargewicht (g/mol) 110.156
MDL-Nummer MFCD00167566
InChI-Schlüssel MKOSBHNWXFSHSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-norbornene-2-ol, bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-ol, 5-norbornen-2-ol, 5-norbornen-2-ol, exo, exo-2-norbornenol, bicyclo 2.2.1 hept-2-en-5-ol, bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-ol, exo, 5-norbornen-2-ol exo
PubChem CID 96066
IUPAC-Name Bicyclo[2.2.1]Hept-2-en-5-ol
SMILES C1C2CC(C1C=C2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Norbornen-2-ol
Namenshinweis mixture of endo and exo
Schmelzpunkt 104°C to 106°C
Flammpunkt 51°C (124°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN1325
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water
Formelmasse 110.15
Reinheit (%) 99%