Learn More
5-Norbornen-2-ylacetat, Gemisch aus Endo und Exo, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15462966
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 15462966
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H56907.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 6143-29-9 | C9H12O2 | 152.193 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6143-29-9
Summenformel C9H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.193
MDL-Nummer MFCD00167565
InChI-Schlüssel DRWRVXAXXGJZIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-norbornen-2-yl acetate, 5-norbornene-2-yl acetate, 2-acetoxy-5-norbornene, bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-yl acetate, bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-ol, acetate, acetic acid bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-yl ester, 5-norbornen-2-yl acetate, mixture of endo and exo, 5-norbonen-2-yl acetate, 5-norbornen-2-ol, acetate
PubChem CID 95688
IUPAC-Name 5-Bicyclo[2.2.1]hept-2-enylacetat
SMILES CC(=O)OC1CC2CC1C=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Norbornen-2-yl acetate
Namenshinweis mixture of endo and exo
Dichte 1.044
Siedepunkt 73°C to 76°C (14 mmHg)
Flammpunkt 62°C (144°F)
Brechungsindex 1.47
Menge 25 g
Formelmasse 152.19
Reinheit (%) 98%