Learn More
5-Norbornen-2-Carboxaldehyd, endo/exo-Gemisch 90-95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10341514 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10341514 5 g Glasflasche 5 Gramm
10523121 25 g Glasflasche 25 Gramm
10685002 100 g Glasflasche 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10341514
Marke: Thermo Scientific Acros 149100050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5453-80-5 | C8H10O | 122.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5453-80-5
Summenformel C8H10O
Molekulargewicht (g/mol) 122.17
MDL-Nummer MFCD00167568
InChI-Schlüssel AJIBZRIAUXVGQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-norbornene-2-carboxaldehyde, bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxaldehyde, bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carbaldehyde, 2-formyl-5-norbornene, 5-formylbicyclohept-2-ene, 5-norbornene-2-carbaldehyde, 5-norbornane-2-carboxaldehyde, bicyclo 2.2.1 hept-2-ene-5-carbaldehyde
PubChem CID 95117
IUPAC-Name Bicyclo[2.2.1]hept-2-en-5-Carbaldehyd
SMILES C1C2CC(C1C=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Norbornene-2-carboxaldehyde
Namenshinweis 90-95%
CAS Min. % 90.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.0180g/mL
Siedepunkt 67°C to 70°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt 50.6°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4870 to 1.492
Menge 5 g
Relative Dichte 1.018
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Norbornene-2-carboxaldehyde, mixture of endo and exo
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.