missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5'-Nucleotidase/CD73 Antibody (102), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18210099 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10 Milliliter
Codice prodotto. Menge unitSize
18210099 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18210099

Marca: Novus Biologicals NBP289706AF750

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Monoclonal Antibody

5'-Nucleotidase/CD73 Monoclonal specifically detects 5'-Nucleotidase/CD73 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen 5'-Nucleotidase/CD73
Anwendungen ELISA, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 102
Konjugat Alexa Fluor 750
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias 5' nucleotidase (CD73), 5'-NT, 5'-nucleotidase, ecto (CD73), CD73, CD73 antigen, E5NT, EC 3.1.3.5, ecto-5'-nucleotidase, eN, eNT, NT, NT55'-nucleotidase, NTE, Purine 5-Prime-Nucleotidase
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human 5'-Nucleotidase/CD73 (NP_002517.1; Met1-Lys547).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Lipid and Metabolism, Myeloid derived Suppressor Cell
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4907
Testspezifität No cross-reactivity in ELISA with: Mouse NT5E
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.