Learn More
5-O-Desmethylomeprazol, TRC
Artikelnummer. 30012798
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012798 50 mg 50 Milligramm
30011586 5 mg 5 Milligramm
30009908 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012798 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD29212050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 151602-49-2
Summenformel C16H17N3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 331.39
Synonym 1H-Benzimidazol-6-ol, 2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, 2-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridyl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazol-5-ol
SMILES COc1c(C)cnc(CS(=O)c2nc3cc(O)ccc3[nH]2)c1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-O-Desmethyl Omeprazole
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H17N3O3S/c1-9-7-17-14(10(2)15(9)22-3)8-23(21)16-18-12-5-4-11(20)6-13(12)19-16/h4-7,20H,8H2,1-3H3,(H,18,19)
Formelmasse 331.0991
Reinheit (%) >95%