Learn More
5-O-Tert-Butyldimethylsilyl-2,3-O-Isopropylidene-Alpha,Beta-D-Ribofuranose, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11342827
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11342827 250 mg 250 Milligramm
11332827 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342827 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15986.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
5-O-tert-Butyldimethylsilyl-2,3-O-Isopropyliden-α,β-D-Ribofuranose wird als Ausgangsmaterial für die Herstellung von N-Benzyl-alfa-L-Manno-Aminocyclopentitol, 4-Desoxy-N-Benzyl-alfa-L-Manno-Aminocyclopentitol und N-Benzyl-6,7-Di-epi-Trehalamin über die stereoselektive Allylierung verwendet. Es wird auch in Oligosacchariden verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan und Ethylacetat.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68703-51-5
Summenformel C14H28O5Si
Molekulargewicht (g/mol) 304.458
MDL-Nummer MFCD01075716
InChI-Schlüssel JJLRGSYXWAKGJM-SGUBAKSOSA-N
Synonym 5-o-tert-butyldimethylsilyl-2,3-o-isopropylidene-d-ribose, 3as,4r,6r-6-tert-butyldimethylsilyl oxy methyl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-ol
PubChem CID 71314364
IUPAC-Name (3aS,4R,6R)-6-[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxymethyl]-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-ol
SMILES CC1(OC2C(OC(C2O1)O)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-O-tert-Butyldimethylsilyl-2,3-O-isopropylidene-alpha,beta-D-ribofuranose
Schmelzpunkt 50°C to 53°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in dichloromethane and ethyl acetate.
Optische Drehung −13.3° (c=1 in Chloroform)
Formelmasse 304.46