Learn More
5'-O-(Tert-Butyldimethylsilyl)Thymidin, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498927
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15498927 1 g 1 Gramm
15418937 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498927 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52301.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
5'-O-(tert-Butyldimethylsilyl)thymidine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5′-O-(Tert-Butyldimethylsilyl)Thymidin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40733-28-6
Summenformel C16H28N2O5Si
Molekulargewicht (g/mol) 356.49
MDL-Nummer MFCD01631041
InChI-Schlüssel IJWIJLIIOKZJMS-YNEHKIRRSA-N
Synonym 1-2s,4r,5s-5-tert-butyldimethylsilyl oxy methyl-4-hydroxyoxolan-2-yl-5-methyl-3h-pyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 44717046
SMILES CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)O2)C(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5'-O-(tert-Butyldimethylsilyl)thymidine
Menge 1 g
IUPAC-Name 1-[(2R,4S,5R)-5-{[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]methyl}-4-hydroxyoxolan-2-yl]-5-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Formelmasse 356.49
Reinheit (%) ≥97%