missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ 5-Ph-IAA-AM

Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
5-Ph-IAA-AM is a potent and selective "Bump & Hole" TAG Degrader, for use within an auxin-inducible degron (AID2) system; it is an egg-permeant analog of 5-Ph-IAA (Cat. No. 7392). 5-Ph-IAA-AM induces selective degradation of a target protein tagged with a single-point mutant AtTIR1F79G F-box protein. 5-Ph-IAA-AM induces target protein degradation in C. elegans embryos. No developmental abnormality is observed when the embryos are treated with 50 μM 5-Ph-IAA-AM.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acetoxymethyl 2-(5-phenyl-1H-indol-3-yl)acetate |
| Menge | 10 mg |
| Ziel | TAG Degradation Platforms |
| Summenformel | C19H17NO4 |
| Reinheit | 0.98 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur