Learn More
5-Phenoxyfuran-2-carbonsäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10600665
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10600665 1 g 1 Gramm
10659325 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10600665 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. HTS06019DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 60698-32-0
Summenformel C11H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 204.18
MDL-Nummer MFCD01925067
InChI-Schlüssel QQKXTFLRAZKJJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-phenoxy-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid,5-phenoxy, 5-phenoxy-furan-2-carboxylic acid, maybridge3_002285, 5-phenoxypyromucic acid
PubChem CID 2812790
IUPAC-Name 5-phenoxyfuran-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Phenoxy-2-furoic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 204.18
Reinheit (%) 97%